Få mere at vide
1-Okttyne, 98%
Artikelnummer. 11419663
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419663 100 g 100g
11464150 10 g 10g
11409663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12440.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110,20 g/mol
1-Octyne er meget udbredt i organiske reaktioner såsom halogenering, hydrering, oxidativ spaltning, hydrogenering, hydrohalogenering, nitrildannelse, polymerisering og substitutionsreaktioner. Det bruges som en precursor til fremstilling af monohalogensubstituerede akener eller dihalogensubstituerede alkaner på behandlet med hydrogenhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octyne er meget udbredt i organiske reaktioner såsom halogenering, hydrering, oxidativ spaltning, hydrogenering, hydrohalogenering, nitrildannelse, polymerisering og substitutionsreaktioner. Det bruges som en precursor til fremstilling af monohalogensubstituerede akener eller dihalogensubstituerede alkaner på behandlet med hydrogenhalogenider.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, æter og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Holdes væk fra varme, gnister, antændelseskilder og ild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-05-0
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00009546
InChI nøgle UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC navn okt-1-yn
SMIL CCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyne
Smeltepunkt °C til 60 °C
Tæthed 0.746
Kogepunkt 123 °C til 126 °C
Flammepunkt 17 °C (62 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3(CH2)5C≡CH
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1734494
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter og andre organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 110.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske