Få mere at vide
1-Octylfosfhonisk dichlorid, 97 %
Artikelnummer. 11369425
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369425 25 g 25g
11359425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18587.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3095-94-1 | C8H17Cl2OP | 231,097 g/mol
1-octylphosphondichlorid anvendes i overflademodifikationen af calciumfluor og hydroxyapatit ved 1-octylphosphondichlorid og kvalitativ og kvantitativ analyse af fosfatsten fra Hazm Al-jalamid-området, det nordlige Saudi-Arabien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-octylphosphondichlorid anvendes til overflademodifikation af
calciumfluor og hydroxyapatit ved 1-octylphosphondichlorid og kvalitativ og kvantitativ analyse af fosfatsten fra Hazm Al-jalamid-området, det nordlige Saudi-Arabien.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3095-94-1
Molekylær formel C8H17Cl2OP
Molekylvægt (g/mol) 231.097
MDL nummer MFCD00015813
InChI nøgle RTHCRCDXILKTCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylphosphonic dichloride, 1-octylphosphonic dichloride, octylphosphonoyl dichloride, acmc-1afrz, octyl phosphonic dichloride, dichloro octyl phosphine oxide, phosphonic dichloride,p-octyl
PubChem CID 76541
IUPAC navn 1-dichlorphosphoryloctan
SMIL CCCCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Octylphosphonic dichloride
Tæthed 1.115
Kogepunkt 143 °C til 145 °C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.4665
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1931202
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 231.1
Procent renhed 97%