Få mere at vide
1-Octylfosfhonisk dichlorid, 97 %
Beskrivelse
1-octylphosphondichlorid anvendes i overflademodifikationen af calciumfluor og hydroxyapatit ved 1-octylphosphondichlorid og kvalitativ og kvantitativ analyse af fosfatsten fra Hazm Al-jalamid-området, det nordlige Saudi-Arabien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
calciumfluor og hydroxyapatit ved 1-octylphosphondichlorid og kvalitativ og kvantitativ analyse af fosfatsten fra Hazm Al-jalamid-området, det nordlige Saudi-Arabien.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octylphosphonic dichloride |
| Tæthed | 1.115 |
| Kogepunkt | 143 °C til 145 °C (12 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4665 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1931202 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 231.1 |
| Vis mere |