Få mere at vide
1-Octylfosfonsyre, 99%
Artikelnummer. 11349425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349425 5 g 5g
11339425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18586.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2111.97 DKK
    1899.65 DKK / 5g
    Spare 212.32 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4724-48-5 | C8H19O3P | 194,211 g/mol
1-Octylphosphonsyre er en grundlæggende byggesten og bruges til fremstilling af forskellige farmaceutiske forbindelser og kemiske produkter. Den er understøttet med calciumhydroxyapatit og bruges i dentalområdet som korrosionshæmmer og organisk byggesten. Det fungerer som en korrosionshæmmer i metalliske husholdningsoverflader såsom vandhaner og afløb samt forhindrer rust på dåse eller dispenser. Det bruges også i syntesen af octyl-phosphonsyre-dimethylester ved at reagere med iodmethan i nærvær afCS2CO3 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octylphosphonsyre er en grundlæggende byggesten og anvendes til fremstilling af forskellige farmaceutiske forbindelser og kemiske produkter. Den er understøttet med calciumhydroxyapatit og bruges i dentalområdet som korrosionshæmmer og organisk byggesten. Det fungerer som en korrosionshæmmer i metalliske husholdningsoverflader såsom vandhaner og afløb samt forhindrer rust på dåse eller dispenser. Det bruges også i syntesen af octyl-phosphonsyre-dimethylester ved at reagere med iodmethan i nærvær afCS2CO3 .
Opløselighed Lidt opløseligt i organiske opløsningsmidler
og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4724-48-5
Molekylær formel C8H19O3P
Molekylvægt (g/mol) 194.211
MDL nummer MFCD00015841
InChI nøgle NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
PubChem CID 78452
IUPAC navn octylphosphonsyre
SMIL CCCCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octylphosphonic acid
Smeltepunkt 100 °C til 102 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1764242
Opløselighedsinformation Let opløselig i organiske opløsningsmidler og vand.
Formel vægt 194.21
Procent renhed 99%