Få mere at vide
1-Octylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11354346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354346 25 g 25g
11334346 1 g 1g
11344346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19964.14
CAS: 28741-08-4 | C8H19BO2 | 158,048 g/mol
1-Octylboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Octylboronsyre anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28741-08-4
Molekylær formel C8H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 158.048
MDL nummer MFCD01074560
InChI nøgle GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
PubChem CID 5195177
IUPAC navn octylboronsyre
SMIL B(CCCCCCCC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octylboronic acid
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1739759
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 158.05
Procent renhed 97%