Learn More
1-Octylboronsyre, 97%
Product Code. 11334346
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11334346 1 g 1g
11344346 5 g 5g
11354346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11334346 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19964.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28741-08-4 | C8H19BO2 | 158,048 g/mol
1-Octylboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Octylboronsyre anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28741-08-4
Molekylær formel C8H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 158.048
MDL nummer MFCD01074560
InChI nøgle GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
PubChem CID 5195177
IUPAC navn octylboronsyre
SMIL B(CCCCCCCC)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Octylboronic acid
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Mængde 1 g
Beilstein 1739759
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.05
Procent renhed 97%