Få mere at vide
1-Octylamin, 99%
Artikelnummer. 11431237
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431237 500 g 500g
11421237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24193.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.74 DKK
    587.65 DKK / 500g
    Spare 66.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129,247 g/mol
1-Octylamin bruges som en forløber til fremstilling af kemikalier. Det finder anvendelse i funktionelle væsker og som et laboratoriereagens. Yderligere anvendes det som en reaktant i fremstillingen af 2H-indazoler og 1H-indazoloner, som anvendes som myeloperoxidase(MPO)-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octylamin anvendes som en precursor til fremstilling af kemikalier. Det finder anvendelse i funktionelle væsker og som et laboratoriereagens. Yderligere anvendes det som en reaktant i fremstillingen af 2H-indazoler og 1H-indazoloner, som anvendes som myeloperoxidase(MPO)-hæmmere.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, benzen og ethylacetat. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-86-4
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00008247
InChI nøgle IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC navn octan-1-amin
SMIL CCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octylamine
Smeltepunkt -1 °C
Tæthed 0.78
Kogepunkt 178 °C til 179 °C
Flammepunkt 60 °C (144 °F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1679227
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, benzen og ethylacetat. Let blandet med vand.
Formel vægt 129.25
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine