Få mere at vide
1-Octylamin, 99%
Beskrivelse
1-Octylamin bruges som en forløber til fremstilling af kemikalier. Det finder anvendelse i funktionelle væsker og som et laboratoriereagens. Yderligere anvendes det som en reaktant i fremstillingen af 2H-indazoler og 1H-indazoloner, som anvendes som myeloperoxidase(MPO)-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Octylamin anvendes som en precursor til fremstilling af kemikalier. Det finder anvendelse i funktionelle væsker og som et laboratoriereagens. Yderligere anvendes det som en reaktant i fremstillingen af 2H-indazoler og 1H-indazoloner, som anvendes som myeloperoxidase(MPO)-hæmmere.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, benzen og ethylacetat. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider og syrechlorider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octylamine |
| Smeltepunkt | -1°C |
| Tæthed | 0.78 |
| Kogepunkt | 178°C to 179°C |
| Flammepunkt | 60°C (144°F) |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1679227 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Octylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine