Få mere at vide
1-Octyl isothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11431848
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431848 25 g 25g
11421848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14501.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171,30 g/mol
1-Octyl-isothiocyanat kan anvendes til fremstilling af 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourinstof. Det bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octyl isothiocyanat kan bruges til at fremstille 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. Det bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Opløselighed Det hydrolyseres i vand
.
Bemærkninger
Det er fugtfølsomt. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-45-9
Molekylær formel C9H17NS
Molekylvægt (g/mol) 171.30
MDL nummer MFCD00041139
InChI nøgle YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
IUPAC navn 1-isothiocyanatooctan
SMIL CCCCCCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyl isothiocyanate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.49
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1760783
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det hydrolyserer i vand.
Formel vægt 171.31
Procent renhed 97%