Få mere at vide
1-Octyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
1-Octyl-isothiocyanat kan anvendes til fremstilling af 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourinstof. Det bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Octyl isothiocyanat kan bruges til at fremstille 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. Det bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Opløselighed Det hydrolyseres i vand
.
Bemærkninger
Det er fugtfølsomt. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octyl isothiocyanate |
| Tæthed | 0.88 |
| Kogepunkt | 124°C to 126°C (7 mmHg) |
| Flammepunkt | 69°C (156°F) |
| Lugt | Pungent |
| Brydningsindeks | 1.49 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1760783 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Octyl isothiocyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Octyl isothiocyanate