Få mere at vide
1-octylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309515
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309515 5 g 5g
11399505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18746.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3158-26-7
Molekylær formel C9H17NO
Molekylvægt (g/mol) 155.241
MDL nummer MFCD00013887
InChI nøgle DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
IUPAC navn 1-isocyanatoctan
SMIL CCCCCCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyl isocyanate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 200 °C til 204 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 155.24
Procent renhed 97%