Få mere at vide
1-Octyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765483 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10765483 5 g Glasflaske 5g
10262372 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765483 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304680-36-2 | C12H23F6N2P | 340.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304680-36-2
Molekylær formel C12H23F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 340.29
MDL nummer MFCD03427617
InChI nøgle GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC navn 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.2345g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.2345
Viskositet 866 mPa.s (20°C)
Formel vægt 340.29
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.