Få mere at vide
1-Okten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octene |
| CAS | 111-66-0 |
| Molekylær formel | C8 H16 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCCC=C |
| IUPAC navn | Okt-1-ENE |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vægt | 112.1252 |