Få mere at vide
1-Okten, TRC
Artikelnummer. 30416795
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30416795 5 g
1 options
Artikelnummer. 30416795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2391105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octene
CAS 111-66-0
Molekylær formel C8 H16
Mængde 5 g
Synonym 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene
InChI formel InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
SMIL CCCCCCC=C
IUPAC navn Okt-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 112.21
Formel vægt 112.1252