Få mere at vide
1-Octene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891261
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891261 250 mL
15881261 5 mL
15801271 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15891261 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8209280250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-66-0
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)5CH=CH2
Molekylvægt (g/mol) 112.21
Tekniske data
Smeltepunkt -102°C
Tæthed 0.72 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00009548
Mængde 250 mL
Synonym 1-Octene, 1-Octylene, Caprylene, 1-Octene