Få mere at vide
1-okten, 99+%
Artikelnummer. 10772951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772951 100 mL Glasflaske 100ml
10104383 500 mL Glasflaske 500ml
10424035 1 L Glasflaske 1 L
10656671 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10093813 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10772951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301251000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-66-0
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.21
MDL nummer MFCD00009548
InChI nøgle KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC navn okt-1-en
SMIL CCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -102,0 °C
Tæthed 0.7150g/mL
Kogepunkt 121,0 °C til 123,0 °C
Flammepunkt 13 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5CH=CH2
Brydningsindeks 1,4080 til 1,4100
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Specifik vægtfylde 0.715
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,1 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether, petroleum og kul-tjære opløsningsmidler, opløselige i kulbrinteopløsningsmidler
Viskositet 0,38 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 112.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene