Få mere at vide
1-okten, 97+%
Beskrivelse
1-Octene fungerer som en comonomer, der anvendes til fremstilling af polyethylen, især high-density polyethylen (HDPE) og lineære low-density polyethylen (LLDPE) harpikser. Det bruges også i organisk syntese, overfladeaktive stoffer og blødgørere. Yderligere bruges det i procesregulatorer og viskositetsjusteringer. Ud over dette bruges det til fremstilling af lineært aldehyd gennem oxosyntesen (hydroformylering) for at få nonanal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Octene fungerer som en comonomer, der anvendes til fremstilling af polyethylen, især high-density polyethylen (HDPE) og lineære low-density polyethylen (LLDPE) harpikser. Det bruges også i organisk syntese, overfladeaktive stoffer og blødgørere. Yderligere bruges det i procesregulatorer og viskositetsjusteringer. Ud over dette bruges det til fremstilling af lineært aldehyd gennem oxosyntesen (hydroformylering) for at få nonanal.
Opløselighed
Blandbar med vand, æter, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med brom, klor, syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octene |
| Smeltepunkt | -102 °C |
| Tæthed | 0.715 |
| Kogepunkt | 122 °C til 123 °C |
| Flammepunkt | 21 °C (70 °F) |
| Lugt | Petroleum-lignende |
| Brydningsindeks | 1.409 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1734497 |
| Vis mere |