Få mere at vide
1-okten, 97+%
Artikelnummer. 11489053
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489053 500 mL 500ml
11499053 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11146.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112,216 g/mol
1-Octene fungerer som en comonomer, der anvendes til fremstilling af polyethylen, især high-density polyethylen (HDPE) og lineære low-density polyethylen (LLDPE) harpikser. Det bruges også i organisk syntese, overfladeaktive stoffer og blødgørere. Yderligere bruges det i procesregulatorer og viskositetsjusteringer. Ud over dette bruges det til fremstilling af lineært aldehyd gennem oxosyntesen (hydroformylering) for at få nonanal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octene fungerer som en comonomer, der anvendes til fremstilling af polyethylen, især high-density polyethylen (HDPE) og lineære low-density polyethylen (LLDPE) harpikser. Det bruges også i organisk syntese, overfladeaktive stoffer og blødgørere. Yderligere bruges det i procesregulatorer og viskositetsjusteringer. Ud over dette bruges det til fremstilling af lineært aldehyd gennem oxosyntesen (hydroformylering) for at få nonanal.
Opløselighed
Blandbar med vand, æter, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med brom, klor, syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-66-0
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00009548
InChI nøgle KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC navn okt-1-en
SMIL CCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octene
Smeltepunkt -102 °C
Tæthed 0.715
Kogepunkt 122 °C til 123 °C
Flammepunkt 21 °C (70 °F)
Lugt Petroleum-lignende
Brydningsindeks 1.409
Mængde 500 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1734497
Merck Index 14,1764
Opløselighedsinformation Blandet med vand, æter, alkohol og acetone.
Formel vægt 112.22
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene