missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Octene-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octene-2-D |
| CAS | 56975-78-1 |
| Molekylær formel | C8 D H15 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1-Octene-2-d (7 CI, 9 CI, ACI), 2-Deuterio-1-octene, 1-Octene-2-D, 1-Octene-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i3D |
| SMIL | [2 H]C(=C)CCCCCC |
| IUPAC navn | 2-deuteriooct-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.2188 |
| Formel vægt | 113.1315 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?