Få mere at vide
1-okt-3-en, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octen-3-one |
| CAS | 4312-99-6 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Amyl Vinyl Ketone, Pentyl Vinyl Ketone, Vinyl Amyl Ketone, n-Amyl Vinyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)C=C |
| IUPAC navn | Okt-1-EN-3-1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |