Få mere at vide
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30133266
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133266 25 g
30011088 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23920525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3391-86-4
Molekylær formel C8 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Synonym 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
IUPAC navn oct-1-en-3-ol
SMIL CCCCCC(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octen-3-ol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Formel vægt 128.1201