Få mere at vide
1-okt-3-ol, 98%
Artikelnummer. 11499982
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499982 50 g 50g
11489982 10 g 10g
11409992 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499982 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12079.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128,215 g/mol
Anvendes som smagsstof i ost og chokolade. Anvendes som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som smagsstof i ost og chokolade. Anvendes som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3391-86-4
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00004589
InChI nøgle VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
IUPAC navn okt-1-en-3-ol
SMIL CCCCCC(C=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octen-3-ol
Smeltepunkt -49 °C
Tæthed 0.833
Kogepunkt 173 °C til 175 °C
Flammepunkt 61 °C (141 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.437
Mængde 50 g
Beilstein 1744110
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%