Learn More
1-Octen-3-ol, 98%
Product Code. 11489982
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11489982 10 g 10g
11499982 50 g 50g
11409992 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11489982 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12079.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
Anvendes som smagsstof i ost og chokolade. Anvendes som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som smagsstof i ost og chokolade. Anvendes som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3391-86-4
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00004589
InChI nøgle VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
IUPAC navn okt-1-en-3-ol
SMIL CCCCCC(C=C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Octen-3-ol
Smeltepunkt -49°C
Tæthed 0.833
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 61°C (141°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.437
Mængde 10 g
Beilstein 1744110
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octen-3-ol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octen-3-ol