Få mere at vide
1-oktanol, TRC
Artikelnummer. 30411687
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30411687 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30411687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23790050ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8 H18 O
Mængde 50 mL
Synonym 1-Octanol, Octyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyoctane, Alfol 8, CO 898, CO 898 (solvent), Caprylic alcohol, Caprylyl alcohol, Heptyl carbinol, Kalcohl 0898, Kalcol 0898, Lorol C 8-98, NSC 9823, Octanol, Octilin, Sipol L8, n-Octan-1-ol, n-Octanol, n-Octyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCO
IUPAC navn Octan-1-OL
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Formel vægt 130.1358