Få mere at vide
1-Octanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836670
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15836670 1 L -
15811271 100 mL -
15821271 2.5 L 2.5 L
15831271 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15836670 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8209311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)7OH
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Tekniske data
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 195°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002988
Mængde 1 L
Synonym 1-Octanol, n-Octyl alcohol, 1-Octanol