Få mere at vide
1-oktanol, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Artikelnummer. 15611040
Skift visning
Mængde:
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
2.5 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15611040 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15621040 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15611040 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1126152.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    900.82 DKK / 2.5 L
    Spare 219.18 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
Smeltepunkt -15 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,827 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 196 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks n20/D 1.429 (bogstaveligt)
Mængde 2.5 L
Beilstein 1697461
Dampdensitet 4,5 (vs luft)
Formel vægt 130,23 g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol