Få mere at vide
1-Octanol, naturlig, 98%
Beskrivelse
1-Octanol er et syntetisk reagens, der bruges til at fremstille estere. Det hæmmer T-type calciumkanaler og bruges til at bestemme fordelingskoefficienten mellem forbindelser og cytosolen. Det bruges til at vurdere lipofilicitet af farmaceutiske produkter. Det bruges også som opløsningsmiddel til beskyttende belægninger, voks og olier og som råmateriale til blødgørere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Octanol er et syntetisk reagens, der bruges til at fremstille estere. Det hæmmer T-type calciumkanaler og bruges til at bestemme fordelingskoefficienten mellem forbindelser og cytosolen. Det bruges til at vurdere lipofilicitet af farmaceutiske produkter. Det bruges også som opløsningsmiddel til beskyttende belægninger, voks og olier og som råmateriale til blødgørere.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octanol |
| Navn note | Neutral |
| Smeltepunkt | -16 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.825 g/mL |
| Kogepunkt | 193 °C til 195 °C |
| Flammepunkt | 81 °C (178 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Brydningsindeks | 1.4295 |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Octanol, natural
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanol