Få mere at vide
1-oktanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octanol |
| Navn note | CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99% |
| CAS | 111-87-5 |
| Absorbans | Max. 1,0 ved 215 nm, Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 300 nm, Max. 0,05 ved 250 nm, Max. 0,20 ved 235 nm, Max. 0,50 ved 225 nm |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Smeltepunkt | -15 °C (litteratur) |
| Tæthed | 0,827 g/ml ved 25 °C (lit.) |
| Kogepunkt | 194 °C |
| Flammepunkt | 80 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Octanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.