Få mere at vide
1-oktanol, ACS-reagens, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15625640
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15625640 1 L Glasflaske 1 L
15615640 100 mL Glasflaske 100ml
15645640 2 L Glasflaske 2 L
15635640 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15668410 4 L Glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15625640 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 4723281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 DKK
    703.20 DKK / 1 L
    Spare 266.80 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
ACS reagens,≥ 99 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 0,827 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 194 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Lugt Karakteristik
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks n20/D 1.429
Mængde 1 L
Beilstein 1697461
Dampdensitet 4,5 (vs luft)
Formel vægt 130,23 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.