Få mere at vide
1-Octanol, 99%
Artikelnummer. p-7022968
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11418556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15977.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
1-Octanol bruges som forstadie til fremstilling af estere, som bruges i parfumer og smagsstoffer. Det bruges som fødevareadditiv, anti-skummiddel og emulgator i anti-rust emulsioner. Det er bredt involveret i den kemiske industri til syntese af ethoxylater, alkylsulfater og ethersulfater. Det bruges som opløsningsmiddel i maling, lak, voks og overfladebelægninger og er hovedsageligt involveret i landbrugskemi for at hæmme overdreven vækst af tobaksplanter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octanol bruges som forløber til fremstilling af estere, som bruges i parfumer og smagsstoffer. Det bruges som fødevareadditiv, anti-skummiddel og emulgator i anti-rust emulsioner. Det er bredt involveret i den kemiske industri til syntese af ethoxylater, alkylsulfater og ethersulfater. Det bruges som opløsningsmiddel i maling, lak, voks og overfladebelægninger og er hovedsageligt involveret i landbrugskemi for at hæmme overdreven vækst af tobaksplanter.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether og propylenglycol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
Smeltepunkt °C to 16°C
Tæthed 0.825
Kogepunkt 193°C to 195°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks 1.429
Mængde 500 mL
Beilstein 1697461
Merck Index 14,6751
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-octanol