Få mere at vide
1-oktanol, 99%, ren
Artikelnummer. 10615202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10615202 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10236803 250 mL Glasflaske 250ml
10254720 1 L Glasflaske 1 L
10073763 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10615202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1074.64 DKK
    966.65 DKK / 2.5 L
    Spare 107.99 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -16,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4310
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Specifik vægtfylde 0.824
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, kloroform, ether og mineralolie, opløselig i propylenglykol, uopløselig i glycerol
Viskositet 9 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.