Få mere at vide
1-oktanol, 99%, ren
Artikelnummer. 10236803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10236803 250 mL Glasflaske 250ml
10254720 1 L Glasflaske 1 L
10615202 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10073763 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10236803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150632500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.12 DKK
    236.65 DKK / 250ml
    Spare 39.47 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -16,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4310
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Specifik vægtfylde 0.824
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, kloroform, ether og mineralolie, opløselig i propylenglykol, uopløselig i glycerol
Viskositet 9 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.