Få mere at vide
1-Octanol, 99%, vandfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13162164
compliance-icons
1-Octanol, 99%, vandfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229315 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 100ml
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Artikelnummer. 13162164
Brand: Thermo Scientific Acros 434581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-87-5
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00002988
InChI nøgle KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcoholVis mereVis mindre
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC navn octan-1-ol
SMIL CCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -16.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 195.0°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OH
Brydningsindeks 1.4280 to 1.4310
Mængde 100 mL
Rester efter fordampning 0.004 % max.
Merck Index 15,684
Specifik vægtfylde 0.824
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viskositet 9 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2544738 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/07/2025 Artikelnummer434580010,434581000
Partinummer2529327 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 Artikelnummer434580010,434581000
Partinummer2403665 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/12/2024 Artikelnummer434580010,434581000
Partinummer2362032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2024 Artikelnummer434580010,434581000
Partinummer2368202 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2024 Artikelnummer434580010,434581000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-Octanol, 99%, vandfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals >