missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Octanethiol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15814641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814641 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15814641 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8218610100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 111-88-6
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)7SH
Molekylvægt (g/mol) 146.29

Tekniske data

Smeltepunkt -49°C
Tæthed 0.84 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 199°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004912
Mængde 100 mL
Synonym 1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, 1-Octanethiol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.