Få mere at vide
1-oktanethiol, 98%
Artikelnummer. 11397176
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397176 100 mL 100ml
11307186 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11397176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07195.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146,29 g/mol
1-Octanethiol kan bruges til at forbedre ladningsinjektion ved at skabe et monolag af dette materiale på guld source-drain elektrodeoverflader til bundkontakt tyndfilmstransistorer (TFT'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Octanethiol kan bruges til at forbedre ladningsinjektion ved at
skabe et monolag af dette materiale på guld source-drain elektrodeoverflader til bundkontakt tyndfilmstransistorer (TFT'er).
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-88-6
Molekylær formel C8H18S
Molekylvægt (g/mol) 146.29
MDL nummer MFCD00004912
InChI nøgle KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
IUPAC navn octan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanethiol
Smeltepunkt -49 °C
Tæthed 0.843
Kogepunkt 197 °C til 199 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 100 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1733101
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 146.29
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanethiol