Få mere at vide
1-oktanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15562283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15562283 2 kg 2kg
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15562283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157480020
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanethiol
CAS 111-88-6
Smeltepunkt -49,0 °C
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 197,0 °C til 200,0 °C
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C8H18S
Lineær formel CH3(CH2)7SH
Brydningsindeks 1,4525 til 1,4545
MDL nummer MFCD00004912
Mængde 2 kg
Specifik vægtfylde 0.84
Synonym 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
InChI nøgle KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCS
IUPAC navn octan-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 146.29
PubChem CID 8144
Formel vægt 146.29
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.