Få mere at vide
1-oktanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743334 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10685972 250 g Glasflaske 250g
10347570 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10743334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157480025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-88-6
Molekylær formel C8H18S
Molekylvægt (g/mol) 146.29
MDL nummer MFCD00004912
InChI nøgle KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
IUPAC navn octan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanethiol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)7SH
Brydningsindeks 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589nm)
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 146.29
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.