Få mere at vide
1-oktansulfonsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30419644
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30419644 50 g
1 options
Artikelnummer. 30419644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23757550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Mængde 50 g
Synonym Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
InChI formel InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMIL O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
IUPAC navn natrium; oktan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 216.27
Formel vægt 216.0796