Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat, 99,7%, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404842 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 17881371
Brand: MP Biomedicals 0215177805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Varens navn 1-oktansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Udseende Hvid