Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat, 99,7%, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Varens navn | 1-oktansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) |
| Form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Udseende | Hvid |