Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, monohydrat, 99,7%, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422572 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422572 25 g -
17881371 5 g -
11432572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422572 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215177825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Varens navn 1-oktansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C)
Form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Udseende Hvid