Få mere at vide
1-oktansulfonsyre, natriumsalt monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11954561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11954561 100 g Glasflaske 100g
10165070 5 g Glasflaske 5g
10266450 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 DKK
    5432.92 DKK / 100g
    Spare 167.08 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207596-29-0
Molekylær formel C8H19NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 234.29
MDL nummer MFCD00149551
InChI nøgle MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat;hydrat
SMIL O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7SO3Na·H2O
Mængde 100 g
Beilstein 04,III,25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: 4g/l methanol
Formel vægt 234.3
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.