Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7SO3Na·H2O |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 04,III,25 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: 4g/l methanol |
| Vis mere |