Få mere at vide
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, HPLC grade
Artikelnummer. 15264714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 15264714
Brand: Thermo Scientific 384775000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, HPLC grade, Quantity: 25g, White, Melting Point: >300.0 deg.C, Molecular Weight: 216.28, Percent Purity: >-98.0% | CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Absorbans (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel CH3(CH2)7SO3Na
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
IUPAC navn natriumoctan-1-sulfonat
Formel vægt 216.28
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver