Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octanesulfonic acid, sodium salt |
| Absorbans | (0,25M vandløsning), (0,25 M vandløsning) ved 0nm, 0,04 max ved 260 nm, 0,05 maks. ved 240 nm, 0,05 maks. ved 250 nm, 0,075 maks. ved 230 nm, 0,1 maks. ved 220 nm, 0,2 maks. ved 210 nm, 0,3 maks. ved 200 nm |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7SO3Na |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: 4g/L i methanol |
| IUPAC navn | natrium;octan-1-sulfonat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.