Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578054 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15578054 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25g
1 options
Artikelnummer. 15578054 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 281805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til ionparkromatografi af basisforbindelser
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1L = 0.00kg
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat
Formel vægt 216.27
Grad HPLC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT