Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073346 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glaskrukke
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10450364
Brand: Fisher Chemical O/0028/44
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C8H17NaO3S, CAS-nummer-5324-84-5, 1-octansulfonat, natrium, natriumoctylsulfonat, ipc-alks-8, 1-octansulfonsyre, natriumsalt, 1-octansulfonsyrenatriumsalt, octylnatriumsulfonat, natriumoctansulfonatsulfonat,-1 natriumoctansulfonat, 1-oktansulfonat, unii-j46ez5jyb3, 100 g, hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
pH 5.5 to 7.5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 g
IUPAC navn natriumoctan-1-sulfonat
Formel vægt 216.28g/mol
Emballage Glaskrukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.