Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10498790 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glaskrukke
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498790 100 g Plast pulver krukke 100g
10450364 5 g Glaskrukke 5g
10151910 25 g Plast pulver krukke 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498790 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0028/48
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
C8H17NaO3S, CAS-nummer-5324-84-5, 1-octansulfonat, natrium, natriumoctylsulfonat, ipc-alks-8, 1-octansulfonsyre, natriumsalt, 1-octansulfonsyrenatriumsalt, octylnatriumsulfonat, natriumoctansulfonatsulfonat,-1 natriumoctansulfonat, 1-oktansulfonat, unii-j46ez5jyb3, 100 g, hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 7,5
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat
Formel vægt 216,28 g/mol
Grad Kromatografi
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.