Få mere at vide
1-oktansulfonsyrenatriumsalt, ionparkromatografi, til elektrokemisk påvisning, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10588620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10588620 25 g Plast pulver krukke 25g
1 options
Artikelnummer. 10588620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0029/46
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Smeltepunkt 300 °C
CAS 5324-84-5
Farve Hvid
pH 5,5 til 7,5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 25 g
Molekylær formel C8H17NaO3S
MDL nummer MFCD00007544
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natriumoctan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 216.27
PubChem CID 23669624
Formel vægt 216,28 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.