Få mere at vide
1-oktadecyn, 96%
Artikelnummer. 15496097
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496097 1 g 1g
15406107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33288.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-89-0
Molekylær formel C18H34
Molekylvægt (g/mol) 250.47
MDL nummer MFCD00015088
InChI nøgle IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
IUPAC navn octadec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecyne
Smeltepunkt 21 °C til 24 °C
Tæthed 0.803
Kogepunkt 313 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 250.47
Procent renhed ≥97%